Merck
GF58541272
カドミウム
powder, max. particle size 60 micron, weight 100 g, purity 99.9%
別名:
CD006020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cd
CAS番号:
分子量:
112.41
Beilstein:
8137359
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101710
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 585-412-72
抵抗性
7.27 μΩ-cm, 22°C
重量
100 g
部分最大サイズ
60 μm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
密度
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI Key
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Pyr. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Kidney,Lungs,Bone
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF58541272-1EA:4548173363752
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)