Merck
1.02004
Supelco
Cadmium
granular, for analysis particle size about 3-6 mm EMSURE®
別名:
Cadmium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cd
CAS番号:
分子量:
112.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141707
EC Index Number:
231-152-8
NACRES:
NA.21
蒸気圧
1.3 hPa ( 394 °C)
品質水準
製品種目
EMSURE®
フォーム
solid
不純物
≤0.0005% Hg (Mercury)
≤0.001% Cu (Copper)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.001% Zn (Zinc)
≤0.005% Pb (Lead)
mp
321 °C
溶解性
insoluble 8.2 mg/L
密度
8.6 g/cm3 at 22 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Cd+2]
InChI
1S/Cd/q+2
InChI Key
WLZRMCYVCSSEQC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Hg (Mercury): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3