安全性情報
GF60178350
Quartz - fused
tube, outside diameter 5.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.0 mm
別名:
SI617080
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101503
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 601-783-50
L
1000 mm
外径
5.0 mm
壁厚
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF60178350-1EA:
GF60178350-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)