Key Documents
GF60131056
Platinum/Iridium
foil, thickness 0.0125 mm, Pt80%/Ir20%, size 50 × 50 mm, temper as rolled
別名:
PT040230
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 601-310-56
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
0.0125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)