Merck
GF59005470
Magnesium oxide
rod, 6.35 mm diameter, length 135 mm, stabilized with 3% yttria
別名:
MG607920
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 590-054-70
L
135 mm
直径
6.35 mm