Merck
GF86879738
Platinum/Iridium
rod, Pt80%/Ir20%, length 50 mm, 1.3 mm diameter, temper as drawn
別名:
PT047913
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 868-797-38
L
50 mm
直径
1.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)