Merck
GF57647166
Fecralloy - 鉄-クロム、Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 200 x 1000mm, 0.5mm thickness, as rolled
別名:
FE080500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (temper - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 576-471-66
サイズ×厚み
200 mm × 1000 mm × 0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)