Merck
GF05983139
Fecralloy - 鉄-クロム、Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
500mm tube, 15mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 12mm inside diameter
別名:
FE087500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 059-831-39
L ×壁厚
500 mm × 1.5 mm
外径 × 内径
15 mm × 1.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)