Merck
GF55589260
Palladium/Nickel
mesh, Pd 95%/Ni 5%, nominal aperture 0.20 mm, size 20 × 20 mm, wire diameter 0.076 mm
別名:
PJ088710
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
フォーム
mesh
メーカー/製品名
Goodfellow 555-892-60
公称開口部
0.20 mm
サイズ
20 × 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)