安全性情報
919667
Sigma-Aldrich
Palladium nickel catalytic static mixer
316L, diam. × L 6 mm × 150 mm
別名:
Pd/Ni CSM, Pd/Ni-EP-316L-6R150-A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141733
NACRES:
NA.22
品質水準
直径× L
6 mm × 150 mm
詳細
Palladium Nickel Catalytic Static Mixer 316L 6mm dia x 150mm is a general hydrogenation catalyst.
  • Core: 3D printed 316L stainless steel
  • Catalyst: electroplated Pd/Ni
  • Shape: cylindrical
  • Dimensions: 6mm diameter x 150mm length
Catalytic static mixers are a novel immobilized catalyst system, based on 3D printed mixer scaffolds containing a catalytic active layer. A variety of different active catalysts can be deposited on the metal mixer, allowing employment in many different classes of chemical reactions, such as hydrogenations, oxidations, C-C couplings and many more.
For additional information, including a general operational guide, click here
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
919667-1EA:
919667-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)