アッセイ
99.999%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 531-410-60
抵抗性
53 Ω-cm, 20°C
重量
50 g
塊最大サイズ
25 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
密度
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChI Key
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)