Merck
GF50504554
Palladium/Silver
wire, Pd 75%/Ag 25%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m, temper as drawn
別名:
PD035160
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 505-045-54
L
0.1 m
直径
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)