Merck
GF49337231
ホウ素
monofilament, 0.080 mm diameter, length 10 m
別名:
B 005908
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
B
CAS番号:
分子量:
10.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141907
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
monofilament
メーカー/製品名
Goodfellow 493-372-31
抵抗性
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
L
10 m
直径
0.080 mm
密度
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[B]
InChI
1S/B
InChI Key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)