Merck
GF70012370
ホウ素
powder, weight 100 g, mean particle size (fsss) 0.9 micron, purity 95+%
別名:
B 006041
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
B
CAS番号:
分子量:
10.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141907
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 700-123-70
抵抗性
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
重量
100 g
平均粒径
0.9 μm (FSSR)
密度
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[B]
InChI
1S/B
InChI Key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF70012370-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)