About This Item
実験式(ヒル表記法):
W
CAS番号:
分子量:
183.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141747
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 487-305-41
抵抗性
4.9 μΩ-cm, 20°C
サイズ
300 mm
直径
0.457 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[W]
InChI
1S/W
InChI Key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF48730541-5EA | 4061821035202 |
GF48730541-10EA | 4061821035172 |
GF48730541-1EA | 4061821035189 |
GF48730541-2EA | 4061821035196 |