Merck
GF47511503
プラセオジム
powder, max. particle size 250 micron, weight 20 g, purity 99.9%
別名:
PR006010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pr
CAS番号:
分子量:
140.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141610
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 475-115-03
抵抗性
68 μΩ-cm, 20°C
重量
20 g
部分最大サイズ
250 μm
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
密度
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChI Key
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
GF47511503-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)