安全性情報
GF46146225
Zinc oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, high purity 99.999%
別名:
ZN526010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 461-462-25
重量
50 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF46146225-1EA:4548173372174
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)