Merck
GF43899474
磁気遮蔽合金、Ni77Fe14Cu5Mo4
795mm tube, 8.175mm outside diameter, 0.07mm wall thickness, 8.035mm inside diameter, as drawn
別名:
NI037450
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 438-994-74
L
795 mm
外径 × 内径 × 壁厚
8.175 mm × 8.035 mm × 0.07 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)