Merck
GF98436561
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 45 mm, wall thickness 2.8 mm
別名:
SI647250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101521
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 984-365-61
L
45 mm
外径
10.0 mm
壁厚
2.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)