安全性情報
GF77520832
Silicon carbide - reaction bonded
rod, 10.0 mm diameter, length 100 mm
別名:
SI647975
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101521
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 775-208-32
L
100 mm
直径
10.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF77520832-5EA:
GF77520832-2EA:
GF77520832-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)