フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 335-905-72
L
200 mm
直径
30 mm
色
natural
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF33590572-2EA | 4061825044194 |
GF33590572-10EA | 4061825044170 |
GF33590572-1EA | 4061825044187 |
GF33590572-5EA | 4061825044200 |