Merck
GF29144527
Fecralloy® - iron/chromium
wire, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 1.6 mm diameter, length 50 m, temper annealed
別名:
FE085150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 291-445-27
L
50 m
直径
1.6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)