戻る
Fecralloy
®
- iron/chromium
Products
メーカー
物理的形状
長さ(m)
長さ(mm)
製品の絞り込み
Showing 1-17 of 17
比較する
製品番号
詳細
価格
GF77027890
Fecralloy
®
- iron/chromium,
foil, thickness 0.05 mm, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, size 100 × 100 mm, temper as rolled
表示
価格を表示
GF08413781
Fecralloy
®
- iron/chromium,
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 50.8 mm diameter, length 50 mm, condition hot rolled (black)
表示
価格を表示
GF83188660
Fecralloy
®
- iron/chromium,
foil, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, thickness 0.05 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
表示
価格を表示
GF77949590
Fecralloy
®
- iron/chromium,
foil, thickness 0.05 mm, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, size 250 × 250 mm, temper as rolled
表示
価格を表示
GF22620710
Fecralloy
®
- iron/chromium,
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 36 mm diameter, length 100 mm, condition ground
表示
価格を表示
GF05673090
Fecralloy
®
- iron/chromium,
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 36 mm diameter, length 200 mm, condition ground
表示
価格を表示
GF34872116
Fecralloy
®
- iron/chromium,
wire, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 1.6 mm diameter, length 5 m, temper annealed
表示
価格を表示
GF23515332
Fecralloy
®
- iron/chromium,
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 36 mm diameter, length 50 mm, condition ground
表示
価格を表示
GF04540137
Fecralloy
®
- iron/chromium,
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 75 mm diameter, length 50 mm, condition hot rolled (black)
表示
価格を表示
GF29144527
Fecralloy
®
- iron/chromium,
wire, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 1.6 mm diameter, length 50 m, temper annealed
表示
価格を表示
GF67933907
Fecralloy
®
- iron/chromium,
rod, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 75 mm diameter, length 100 mm, condition hot rolled (black)
表示
価格を表示
GF73760070
Fecralloy
®
- iron/chromium,
wire, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 1.6 mm diameter, temper annealed, length 20 m
表示
価格を表示
GF12913130
Fecralloy
®
- iron/chromium,
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 67 mm diameter, length 100 mm, condition hot rolled (black)
表示
価格を表示
GF44001100
Fecralloy
®
- iron/chromium,
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 67 mm diameter, length 50 mm, condition hot rolled (black)
表示
価格を表示
GF71033341
Fecralloy
®
- iron/chromium,
wire, 1.6 mm diameter, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, length 100 m, temper annealed
表示
価格を表示
GF84649630
Fecralloy
®
- iron/chromium,
wire, 1.6 mm diameter, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, length 10 m, temper annealed
表示
価格を表示
GF92715813
Fecralloy
®
- iron/chromium,
rod, 50.8 mm diameter, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, length 100 mm, condition hot rolled (black)