Merck
GF92715813
Fecralloy® - iron/chromium
rod, 50.8 mm diameter, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, length 100 mm, condition hot rolled (black)
別名:
FE087951
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 927-158-13
L
100 mm
直径
50.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)