Key Documents
GF26689214
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.25 mm, L 1 m
別名:
ME311150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 266-892-14
L
1 m
厚さ
0.25 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)