Merck
GF24661830
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.5 mm, diam. 8 mm
別名:
ME311250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 246-618-30
直径
8 mm
厚さ
0.5 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.