Merck
GF81014172
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.25 mm, size 300 × 300 mm
別名:
ME311150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 810-141-72
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
0.25 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.