Merck
GF24386609
クロム
lump, 10 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.99%
別名:
CR006100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cr
CAS番号:
分子量:
52.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141709
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 243-866-09
抵抗性
12.7 μΩ-cm, 20°C
重量
200 g
塊最大サイズ
10 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
密度
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI Key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)