Merck
GF23296147
Lead-selenium alloy, Pb99Se1
granule, 5mm nominal granule size, alloy pre-cursor, 50g
別名:
PB106300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 232-961-47
重量
50 g
公称顆粒サイズ
5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)