Key Documents
GF22980483
T1 - 熱電対合金、Ni90Cr10
insulated wire, 100m length, 0.25mm conductor diameter, 0.018mm insulation thickness, polyester insulation
別名:
NI095850
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
詳細
polyester insulation
thermocouple wire
形状
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 229-804-83
L
100 mm
コンダクタ直径
0.25 mm
絶縁体厚
0.018 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
アプリケーション
熱電対の構成要素の1つとしても使用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)