Merck
GF20506272
ポリテトラフルオロエチレン
(PTFE), film, thickness 0.005 mm, L 0.2 m, coil width 450 mm
別名:
FP301050
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 205-062-72
L
0.2 m
コイル幅
450 mm
厚さ
0.005 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3