Key Documents
GF18619072
Silicon nitride - reaction bonded
tube, outside diameter 8.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
別名:
SI637400
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 186-190-72
L
100 mm
外径
8.0 mm
壁厚
1.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)