メーカー/製品名
Goodfellow 169-947-51
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF16994751-2EA | 4061821135254 |
GF16994751-1EA | 4061821135247 |