Merck
GF15061272
Gold/Germanium eutectic
foil, Au 88%/Ge 12%, thickness 0.025 mm, size 50 × 50 mm
別名:
AU040260
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 150-612-72
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)