戻る
Gold/Germanium eutectic
Products
メーカー
物理的形状
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
GF61136041
Gold/Germanium eutectic,
foil, Au88%/Ge12%, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm
表示
価格を表示
GF15061272
Gold/Germanium eutectic,
foil, Au 88%/Ge 12%, thickness 0.025 mm, size 50 × 50 mm