メーカー/製品名
Goodfellow 141-481-87
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
0.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF14148187-2EA | 4061821123718 |
GF14148187-5EA | |
GF14148187-10EA | |
GF14148187-1EA | 4061821123701 |
GF14148187-3EA | 4061821123725 |