詳細
すべてPE製、12フィート(3.65 m)の水頭に対して、6オンス/ダウンストロークの分圧をかけ、ドラムを底から1/8インチ(3 mm)以内まで空にします。2インチの標準V字ネジ式PE栓に取り付けます。2インチ(51 mm)以上の開口を通してフィットさせます。用途:強酸、アルカリ、無機溶媒
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z118656-1EA | 4061832256634 |