Merck
GF13905929
スカンジウム
powder, max. particle size 250 micron, weight 1 g, purity 99.9%
別名:
SC006010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sc
CAS番号:
分子量:
44.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141613
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 139-059-29
抵抗性
50.5 μΩ-cm, 0°C
重量
1 g
部分最大サイズ
250 μm
bp
2836 °C (lit.)
mp
1540 °C (lit.)
密度
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sc]
InChI
1S/Sc
InChI Key
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)