アッセイ
99.9%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 872-020-09
抵抗性
57 μΩ-cm, 20°C
重量
20 g
部分最大サイズ
500 (micron)
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
密度
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Y]
InChI
1S/Y
InChI Key
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF87202009-1EA:4548173353791
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)