Key Documents
GF12864393
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.999%
別名:
PB506101
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999%
形状
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 128-643-93
重量
10 g
塊最大サイズ
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)