Key Documents
GF80013114
Copper selenide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, purity 99.99%
別名:
CU516010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 800-131-14
重量
10 g
部分最大サイズ
45 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)