Merck
GF10292688
Aluminum alloy 3003
honeycomb, Al 98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, thickness 20 mm, size 600 × 600 mm, cell size 12.7 mm
別名:
AB112600
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
フォーム
honeycomb
メーカー/製品名
Goodfellow 102-926-88
セルサイズ
12.7 mm
サイズ
600 × 600 mm
厚さ
20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)