Merck
GF10292183
アルミナ
sputtering target, thickness 6.35 mm, 76.2 mm diameter, purity 99.5%
別名:
AL609600
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.5%
フォーム
sputtering target
メーカー/製品名
Goodfellow 102-921-83
直径
76.2 mm
76.2 mm
厚さ
6.35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)