安全性情報
GF03537019
ポリアクリロニトリル
(PAN), powder, mean particle size 50micron, weight 100 g, bulk density 0.34-0.39g.cm-3
別名:
AN316020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 035-370-19
重量
100 g
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF03537019-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)