Merck
GF02839822
Palladium/Silver
foil, Pd 75%/Ag 25%, thickness 0.01 mm, size 50 × 50 mm
別名:
PD030210
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 028-398-22
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
0.01 mm