Merck
GF32069561
Palladium/Silver
foil, Pd 75%/Ag 25%, thickness 0.01 mm, size 25 × 25 mm
別名:
PD030210
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 320-695-61
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.01 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)