Merck
GF00232816
ニッケル
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99.5+%
別名:
NI006015
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ni
CAS番号:
分子量:
58.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141729
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 002-328-16
抵抗性
6.97 μΩ-cm, 20°C
重量
500 g
部分最大サイズ
45 μm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI Key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract,Skin
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF00232816-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
ニッケル powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, high purity 99.99+%
GF07757613
ニッケル
鉄 powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.+%
GF47660418
ニッケル powder, mean particle size (fsss) 3-7 micron, weight 100 g, purity 99.8%
GF76122884
ニッケル
酸化ニッケル powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, green
GF28835736
酸化ニッケル
Nickel powder 99+
Sigma-Aldrich
1.12277
Nickel
ニッケル nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
577995
ニッケル
アルミニウム powder, max. particle size 15 micron, weight 100 g, purity 99%
GF41304899
アルミニウム
コバルト powder, 2 μm particle size, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266639
コバルト
クロム powder, 99.5%, −100 mesh
Sigma-Aldrich
266264
クロム
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF00232816-1EA4061821112675