安全性情報
F6687
Sigma-Aldrich
Fmoc-(S)-2-(7-octenyl)Ala-OH
≥97%
別名:
(S)-N-Fmoc-α-(7-Octenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-(7-octenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-amino-2-methyl-dec-6-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H31NO4
CAS番号:
分子量:
421.53
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
−20°C
InChI
1S/C26H31NO4/c1-3-4-5-6-7-12-17-26(2,24(28)29)27-25(30)31-18-23-21-15-10-8-13-19(21)20-14-9-11-16-22(20)23/h3,8-11,13-16,23H,1,4-7,12,17-18H2,2H3,(H,27,30)(H,28,29)/t26-/m0/s1
InChI Key
MADFVGMQNXRFAF-SANMLTNESA-N
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
F6687-1G:
F6687-BULK:
F6687-VAR:
F6687-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)