安全性情報
F6187
Sigma-Aldrich
Fmoc-(R)-2-(2-propenyl)Ala-OH
≥97%
別名:
(R)-N-Fmoc-α-2-n-propenylalanine, Fmoc-(R)-2-(2-propenyl)alanine, Fmoc-(R)-2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21NO4
分子量:
351.40
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
−20°C
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
F6187-1G:
F6187-BULK:
F6187-VAR:
F6187-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)