蒸気圧
4.34 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.381 (lit.)
bp
60 °C (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN=C=O
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-4-3-5/h2H2,1H3
InChI Key
WUDNUHPRLBTKOJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
E33300-500G:
E33300-BULK:
E33300-5G:
E33300-PZ:
E33300-25G:
E33300-VAR:
E33300-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
HPLC Analysis of Isocyanates on Titan™ C18